Imprimer
6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902713-1G PC902713-5G
APOSPC902713-1GEA 104 EUR
APOSPC902713-1G APOSPC902713-5G
6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one 95%
6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₀H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684435
Numéro CAS: 29419-14-5