Imprimer
Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate
PC902645-25G PC902645-5G
APOSPC902645-25GEA 236 EUR
APOSPC902645-25G APOSPC902645-5G
Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840487
Numéro CAS: 455-75-4