Imprimer
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902385-1G PC902385-5G
APOSPC902385-1GEA 122 EUR
APOSPC902385-1G APOSPC902385-5G
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05981088
Numéro CAS: 10540-31-5