Imprimer
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902250-1G PC902250-250MG
APOSPC902250-1GEA 230 EUR
APOSPC902250-1G APOSPC902250-250MG
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546530
Numéro CAS: 1187386-23-7