Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902202-1G PC902202-25G PC902202-5G
APOSPC902202-1GEA 145 EUR
APOSPC902202-1G APOSPC902202-25G APOSPC902202-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618955
Numéro CAS: 887763-94-2