Imprimer
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902196-1G PC902196-5G PC902196-25G
APOSPC902196-1GEA 125 EUR
APOSPC902196-1G APOSPC902196-5G APOSPC902196-25G
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole
Formule: C₁₁H₁₃FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546476
Numéro CAS: 1187385-71-2