Imprimer
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902162-1G PC902162-5G
APOSPC902162-1GEA 42.2 EUR
APOSPC902162-1G APOSPC902162-5G
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄ClFN₂
MW: 170.5700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699670
Numéro CAS: 1033202-10-6