Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901999-1G PC901999-5G
APOSPC901999-1GEA 232 EUR
APOSPC901999-1G APOSPC901999-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile 95%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Formule: C₁₁H₁₀FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10694662
Numéro CAS: 405090-30-4