Imprimer
6-Fluoro-8-methoxyquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901942-1G PC901942-5G
APOSPC901942-1GEA 219 EUR
APOSPC901942-1G APOSPC901942-5G
6-Fluoro-8-methoxyquinoline 97%
6-Fluoro-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143547
Numéro CAS: 887769-92-8