Imprimer
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901928-1G PC901928-5G
APOSPC901928-1GEA 145 EUR
APOSPC901928-1G APOSPC901928-5G
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline
Formule: C₇H₅FN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855824
Numéro CAS: 14512-86-8