Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl 3-chloro-2-fluoroaniline hydrochloride
PC901919-1G PC901919-5G
APOSPC901919-1GEA 255 EUR
APOSPC901919-1G APOSPC901919-5G
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride
Formule: C₇H₈Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913956
Numéro CAS: 1187386-17-9