Imprimer
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901902-1G PC901902-5G
APOSPC901902-1GEA 219 EUR
APOSPC901902-1G APOSPC901902-5G
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline
Formule: C₇H₅FN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04617227
Numéro CAS: 14512-85-7