Imprimer
8-Fluoro-5-nitroquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901843-1G PC901843-5G
APOSPC901843-1GEA 230 EUR
APOSPC901843-1G APOSPC901843-5G
8-Fluoro-5-nitroquinoline 95%
8-Fluoro-5-nitroquinoline
Formule: C₉H₅FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09048716
Numéro CAS: 94832-39-0