Imprimer
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC901514-100G PC901514-25G PC901514-5G
APOSPC901514-100GEA 156 EUR
APOSPC901514-100G APOSPC901514-25G APOSPC901514-5G
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204169
Numéro CAS: 773134-11-5