Imprimer
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Isopropyl 3-fluorobenzamide
PC901492-100G PC901492-25G PC901492-5G
APOSPC901492-100GEA 632 EUR
APOSPC901492-100G APOSPC901492-25G APOSPC901492-5G
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide 95%
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01341858
Numéro CAS: 459218-95-2