Imprimer
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl 3-fluorobenzamide
PC901483-1G PC901483-25G PC901483-5G
APOSPC901483-1GEA 145 EUR
APOSPC901483-1G APOSPC901483-25G APOSPC901483-5G
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06250758
Numéro CAS: 701-39-3