Imprimer
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC900917-1G PC900917-25G PC900917-5G
APOSPC900917-1GEA 381 EUR
APOSPC900917-1G APOSPC900917-25G APOSPC900917-5G
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₄F₂N₂O₂
MW: 162.1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03420213
Numéro CAS: 925199-97-9