Imprimer
2-Bromo-4,5-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900805-100G PC900805-25G
APOSPC900805-100GEA 199 EUR
APOSPC900805-100G APOSPC900805-25G
2-Bromo-4,5-difluoroaniline 97%
2-Bromo-4,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112491
Numéro CAS: 64695-79-0