Imprimer
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900791-100MG PC900791-1G PC900791-250MG
APOSPC900791-100MGEA 213 EUR
APOSPC900791-100MG APOSPC900791-1G APOSPC900791-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08556202
Numéro CAS: 942853-22-7