Imprimer
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900666-10G PC900666-25G PC900666-5G
APOSPC900666-10GEA 505 EUR
APOSPC900666-10G APOSPC900666-25G APOSPC900666-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415564
Numéro CAS: 144797-57-9