Imprimer
8-Fluoro-2-quinolinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900635-1G PC900635-5G
APOSPC900635-1GEA 0 EUR
APOSPC900635-1G APOSPC900635-5G
8-Fluoro-2-quinolinol 98%
8-Fluoro-2-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026113
Numéro CAS: 71738-83-5