Imprimer
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900592-1G PC900592-5G
APOSPC900592-1GEA 168 EUR
APOSPC900592-1G APOSPC900592-5G
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine 96%
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formule: C₉H₁₁FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089240
Numéro CAS: 1287217-79-1