Imprimer
6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900559-1G PC900559-5G
APOSPC900559-1GEA 145 EUR
APOSPC900559-1G APOSPC900559-5G
6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
6-Fluoro-2-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295129
Numéro CAS: 1226808-76-9