Imprimer
2-fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900136-10G PC900136-1G PC900136-25G
APOSPC900136-10GEA 364 EUR
APOSPC900136-10G APOSPC900136-1G APOSPC900136-25G
2-fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Formule: C₈H₉FN₂O₂
MW: 184.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65739-04-0