Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC8968-10G PC8968-1G PC8968-5G
APOSPC8968-10GEA 95.7 EUR
APOSPC8968-10G APOSPC8968-1G APOSPC8968-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point de fusion: 185…186 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862019
Numéro CAS: 505084-58-2