Imprimer
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8962-1G PC8962-250MG PC8962-5G
APOSPC8962-1GEA 199 EUR
APOSPC8962-1G APOSPC8962-250MG APOSPC8962-5G
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formule: C₁₂H₇F₃N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235203
Numéro CAS: 914636-59-2