2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC8957-1G
PC8957-10G
PC8957-5G
APOSPC8957-1GEA
105
EUR
APOSPC8957-1G
APOSPC8957-10G
APOSPC8957-5G
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formule:
C₉H₁₂FN Point d'ébullition: 40 °C/5.25mmHg Point d'éclair: 92 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07777176 Numéro CAS: 17797-10-3 ONU: 3259 ADR: 8,III |