Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8954-1G PC8954-250MG
APOSPC8954-1GEA 522 EUR
APOSPC8954-1G APOSPC8954-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO
MW: 244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056286
Numéro CAS: 914636-56-9