Imprimer
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 40.6 EUR
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235194
Numéro CAS: 676500-39-3