Imprimer
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8943-1G PC8943-500MG
APOSPC8943-1GEA 24.8 EUR
APOSPC8943-1G APOSPC8943-500MG
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formule: C3H7ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663715
Numéro CAS: 617718-46-4