Imprimer
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
PC8940-1G PC8940-500MG
APOSPC8940-1GEA 502 EUR
APOSPC8940-1G APOSPC8940-500MG
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₄F₃NO₂
Point de fusion: 92 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12974801
Numéro CAS: 184844-96-0