Imprimer
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8938-1G PC8938-5G
APOSPC8938-1GEA 0 EUR
APOSPC8938-1G APOSPC8938-5G
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226284
Numéro CAS: 251115-21-6