4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8924-1G
PC8924-5G
APOSPC8924-1GEA
538
EUR
APOSPC8924-1G
APOSPC8924-5G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Formule:
C₁₂H₁₀F₃N₃OS Point de fusion: 170…173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00112085 Numéro CAS: 263387-25-3 |