Imprimer
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8806-25G PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA 69.6 EUR
APOSPC8806-25G APOSPC8806-5G
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque 97+%
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665763
Numéro CAS: 161957-56-8