Imprimer
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8768-1G PC8768-5G
APOSPC8768-1GEA 78.3 EUR
APOSPC8768-1G APOSPC8768-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159.133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368889
Numéro CAS: 114076-35-6