Imprimer
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8753-1G PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA 105 EUR
APOSPC8753-1G APOSPC8753-5G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864693
Numéro CAS: 1000339-93-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III