Imprimer
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8744-10G PC8744-1G PC8744-5G
APOSPC8744-10GEA 696 EUR
APOSPC8744-10G APOSPC8744-1G APOSPC8744-5G
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787059
Numéro CAS: 82360-94-9