Imprimer
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8743-1G PC8743-5G
APOSPC8743-1GEA 336 EUR
APOSPC8743-1G APOSPC8743-5G
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08443971
Numéro CAS: 924868-88-2