Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC8727-5G PC8727-25G PC8727-100G
APOSPC8727-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8727-5G APOSPC8727-25G APOSPC8727-100G
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₃BrF₄O
MW: 259.00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861132
Numéro CAS: 105529-58-6