Imprimer
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8723-1G PC8723-5G
APOSPC8723-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8723-1G APOSPC8723-5G
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane 95%
Formule: C₁₂H₁₀F₈O₄
Densité: 1,2537 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078412
Numéro CAS: 2264-01-9