Imprimer
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8717-25G PC8717-5G PC8717-1G PC8717-100G
APOSPC8717-25GEA 0 EUR
APOSPC8717-25G APOSPC8717-5G APOSPC8717-1G APOSPC8717-100G
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143420
Numéro CAS: 176673-72-6