Imprimer
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8712-5G PC8712-25G PC8712-50G PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA 0 EUR
APOSPC8712-5G APOSPC8712-25G APOSPC8712-50G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134427
Numéro CAS: 36556-60-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III