Imprimer
6-Fluoro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
PC8701-1G PC8701-25G PC8701-5G
APOSPC8701-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8701-1G APOSPC8701-25G APOSPC8701-5G
6-Fluoro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
6-Fluoro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄FNO₃
MW: 181.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03300719
Numéro CAS: 321-69-7