Imprimer
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8671-1G PC8671-5G
APOSPC8671-1GEA 26.1 EUR
APOSPC8671-1G APOSPC8671-5G
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀FNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672328
Numéro CAS: 198560-68-8