Imprimer
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8642-10G PC8642-1G PC8642-5G
APOSPC8642-10GEA 1690 EUR
APOSPC8642-10G APOSPC8642-1G APOSPC8642-5G
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₀ClFO₂
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801758
Numéro CAS: 886362-12-5