Imprimer
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,9H-Hexadecafluoronon-1-yl toluene-4-sulphonate
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 599 EUR
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
MW: 586.29 g/mol
Point d'ébullition: 171.5 °C/2.3mmHg
Point de fusion: 46.5 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085895
Numéro CAS: 864-23-3