Imprimer
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8620-10G PC8620-1G PC8620-5G
APOSPC8620-10GEA 253 EUR
APOSPC8620-10G APOSPC8620-1G APOSPC8620-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689696
Numéro CAS: 566926-08-7