Imprimer
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8616-1G PC8616-250MG PC8616-5G
APOSPC8616-1GEA 172 EUR
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG APOSPC8616-5G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃O₂S
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07371544
Numéro CAS: 142329-22-4