Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8615-1G PC8615-5G
APOSPC8615-1GEA 40.6 EUR
APOSPC8615-1G APOSPC8615-5G
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246.21 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027109
Numéro CAS: 826995-55-5