Imprimer
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8612-1G PC8612-5G
APOSPC8612-1GEA 163 EUR
APOSPC8612-1G APOSPC8612-5G
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₇F₃O₂S
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371545
Numéro CAS: 863118-41-6